MABN609
Anti-OCRL/INPP5b Antibody, clone N166A/26
clone N166A/26, from mouse
Sinônimo(s):
Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N166A/26, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OCRL(4952)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OCRL/INPP5b in COS cell lysates transiently transfected with GFP-tagged OCRL or RFP-tagged INPP5b, and demonstrated a loss of signal in COS cell lysates transiently transfected with untagged Kv2.1 plasmids (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected OCRL/INPP5b in human cerebellum and human cardiac myocytes.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OCRL/INPP5b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1