MABN46
Anti-Chloride intracellular channel protein (CLIC1) Antibody, clone CPTC-CLIC1-1
clone CPTC-CLIC1, from mouse
Sinônimo(s):
chloride intracellular channel 1, Chloride channel ABP, RNCC protein, Nuclear chloride ion channel 27, nuclear chloride ion channel protein, Regulatory nuclear chloride ion channel protein, chloride intracellular channel protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CPTC-CLIC1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CLIC1(1192)
Descrição geral
Imunogênio
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CLIC1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human liver tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13