MABN313
Anti-DEXRAS1 Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Dexamethasone-induced Ras-related protein 1, Activator of G-protein signaling 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RASD1(51655)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
G-proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected DEXRAS1 in rat testis, mouse cerebellum, and human kidney tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DEXRAS1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1