Documentos Principais
MABN281
Sigma-Aldrich
Anti-Numb Antibody, clone 6G10.1
clone 6G10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Protein numb homolog, h-Numb, S171
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUMB(8650)
Descrição geral
Numb plays a key role in neurogenesis and in cell fate decisions. It maintains self-renewal properties in neural progenitor cells, which are also called radial glial cells (RGCs). It functions through inhibition of Notch signaling. Additionally, it is suggested to mediate local repair in brain ventricular wall damage.
Especificidade
This antibody recognizes Numb isoforms 1 and 2.
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human Numb isoforms 1 and 2.
Aplicação
Detect Numb using this Anti-Numb Antibody, clone 6G10.1 validated for use in WB & IC.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Numb in HeLa and A431 cells.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Qualidade
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Numb in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
~70 kDa observed. Uniprot describes four isoforms at ~71 kDa (isoform 1), ~66 kDa (isoform 2), ~69 kDa (isoform 3), and ~65 kDa (isoform 4).
forma física
Format: Purified
Purified mouse monoclonal IgMκ in buffer containing PBS with 0.05% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Nota de análise
Control
A431 cell lysate
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2