MABN266
Anti-SR-25 Antibody, clone 1F6.1
clone 1F6.1, from mouse
Sinônimo(s):
ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 4, ARL-6-interacting protein 4, Aip-4, HSP-975, HSVI-binding protein, SR-15, SRp25, SR-25
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARL6IP4(51329)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Dylight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SR-25 in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1