fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H24G11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 70.33 kDa
observed mol wt ~85 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Crtac1(72832)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse E14 brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LOTUS in Mouse E14 brain tissue lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LOTUS in Immunocytochemistry applications (Kurihara, Y., et al. (2014). Mol Cell Neurosci. 61:211-8; Sato, Y., et al. (2011). Science. 333(6043):769-73).
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilutions from a representative lot detected LOTUS in E14 embryonic mouse tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LOTUS in Western Blotting applications (Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected LOTUS in Immunohistochemistry applications ( Sato, Y., et al. (2011). Science. 333(6043):769-73; Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1