MABN2456
Anti-HAP1 Antibody, clone 1B6
clone 1B6, from mouse
Sinônimo(s):
Huntingtin-associated protein 1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Hap1(29430)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated HAP1 in Immunoprecipitation applications (Fujinaga, R., et. al. (2011). Exp. Cell Res. 317(12):1689-700).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HAP1 in Western Blotting applications (Chan, E.Y., et. al (2002). Hum Mol Genet. 11(8):945-59; Tang, T.S., et. al. (2003). Neuron. 39(2):227-39; Torre, E.R., et. al. (2003). J Neurosci Methods. 125(1-2):27-32).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HAP1 in brain tissue lysate from day one post-natal (P1) Balb/c mouse.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade