MABN2436
Anti-Guanylate Cyclase 2E Antibody, clone 8A5
clone 8A5, from mouse
Sinônimo(s):
RETGC-1, Guanylate cyclase-E, Guanylate cyclase-2E, GC-E
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A5, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gucy2E(14919)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Immunofluorescence applications (Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905).
Western Blotting Analysis: 10 ug/mL of a representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in mouse retina tissue lysates (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Western Blotting applications (Peshenko, I.V., et. al. (2011). Biochemistry. 50(44):9511-9; Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905)
Neuroscience
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1