MABN2435
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 5H2
clone 5H2, from mouse
Sinônimo(s):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prph2(19133)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Radioimmunoassay applications (Connell, G., et. al. (1991). Proc Natl Acad Sci USA. 88(3):723-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunoflourescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of bovine retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash