MABN2433
Anti-TMEM16B Antibody, clone 13B8
clone 13B8, from mouse
Sinônimo(s):
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13B8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ano2(243634)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina tissue (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retinal tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas