MABN24
Anti-pan-Shank Antibody, clone N23B/49
clone N23B/49, from mouse
Sinônimo(s):
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, proline-rich synapse associated protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, cortact
About This Item
WB
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N23B/49, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHANK2(22941)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody detected Shank in extracts of COS-1 cells transiently transfected with Shank1, Shank2 or Shank3 plasmids. Courtesy of James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1