MABN2395
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Sinônimo(s):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Prph2(19133)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunofluorescence applications (Chakraborty, D., et. al. (2010). Hum Mol Genet. 19(24):4799-812).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Western Blotting applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunocytochemistry applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in the outer layer of photoreceptor cells of mouse eye tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1