MABN2311
Anti-NUMB Antibody, clone Ab21
Sinônimo(s):
Protein numb homolog;h-Numb;Protein S171
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ab21, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 70.8 kDa
observed mol wt ~70 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUMB(8650)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Neuro2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMB in Neuro2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NUMB in A549 and U87MG cell lysates.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NUMB in Immunofluorescence application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Santoro, A., et al. (2019). Cell Rep. 26(3):624-638.e8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NUMB in Immunoprecipitation application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NUMB in Western Blotting application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Tosoni, D., et al. (2017). EMBO Mol Med. 9(5):65-671; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1