MABN2266
Anti-ARID1B Antibody, clone 3D9.1
clone 3D9.1, from mouse
Sinônimo(s):
AT-rich interactive domain-containing protein 1B, ARID domain-containing protein 1B, BRG1-associated factor 250b, BAF250B, BRG1-binding protein hELD/OSA1, Osa homolog 2, hOsa2, p250R
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARID1B(57492)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARID1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1