MABN2250
Anti-PDE6a Antibody, clone 7A11.1
clone 7A11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Rod cGMP-specific 3′, 5′-cyclic phosphodiesterase subunit alpha, EC: 3.1.4.35, cGMP-PDE alpha, PDE V-B1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDE6A(5145)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE6a in Human retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1