MABN224
Anti-Thorase Antibody, clone 9G7.1
clone 9G7.1, from mouse
Sinônimo(s):
ATPase family AAA domain-containing protein 1, Thorase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9G7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATAD1(84896)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Thorase in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1