MABN1847
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone MEGS3-10A
clone MEGS3-10A, from mouse
Sinônimo(s):
Synapsin-1, Synapsin I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEGS3-10A, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Syn1 (20964)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: An 1:1000 dilution of the ascites prior to antibody purification detected a higher Synapsin-1 expression in brain lysate from a 60-day old (P60) mouse than from a 6-day old (P6) mouse (Courtesy of Professor Michael E. Greenberg, Harvard Medical School, Boston, MA).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1