MABN1623
Anti-FGF-9 Antibody, clone 3A10.1
clone 3A10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor 9, FGF-9, GAF, Heparin-binding growth factor 9, Glia-activating factor, HBGF-9
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF9(2254)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected 50 ng of E. coli expressed full-length recombinant human FGF-9.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1