Documentos Principais
MABN1537
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiTDO2, clone 7A6.1
clone 7A6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tryptophan 2, 3-dioxygenase, TDO, TO, TRPO, Tryptamin 2, 3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TDO2(6999)
Descrição geral
A triptofano 2,3-dioxigenase (EC 1.13.11.11; UniProt P48775; também conhecida como TDO, TO, TRPO, triptamina 2,3-dioxigenase, triptofano oxigenase, triptofano pirrolase, triptofanase) é codificada pelo gene TDO2 (também conhecido como TDO) (ID do gene 6999) em seres humanos. A TDO2 é uma enzima citossólica com grupo heme tem uma conformação de homotetrâmero, onde os resíduos na extremidade N de cada monômero fazem parte do sítio de ligação do substrato em um monômero adjacente. A triptofano 2,3-dioxigenase (TDO2) catalisa a primeira etapa da via da quinurenina, ou seja, da conversão do triptofano em quinurenina (Kyn), que também pode ser catalisada pela indolamina 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) ou IDO2. A IDO1 é expressa em tecidos em todo o corpo, enquanto a TDO2 é predominantemente expressa no fígado. Metabolismo alterado do triptofano e aumento da secreção de metabólitos de triptofano são observados em tumores sólidos, inclusive no câncer de mama. Relata-se que a produção de Kyn mediada por TDO2 em células de câncer de mama triplo negativo (TNBC) ativa o receptor de aril-hidrocarboneto (AhR), um receptor endógeno da quinurenina. A inibição de TDO2 ou AhR por meios farmacológicos ou genéticos resulta em aumento da sensibilidade a apoptose por desalojamento celular (anoikis), bem como diminuição da proliferação, migração e invasão de células de TNBC.
Especificidade
O clone 7A6.1 tem como alvo um epítopo interno da TDO2 (TDO) humana e murina.
Imunogênio
Fragmento interno de TDO2 humana recombinante marcado com GST.
Aplicação
AntiTDO2, clone 7A6.1, n.º do cat. MABN1537, é um anticorpo monoclonal de camundongo altamente específico direcionado a TDO2, validado para uso em imuno-histoquímica (parafina) e western blot.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:50 de um lote representativo detectou TDO2 em cortes de tecido de rim, fígado e intestino delgado humanos.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de fígado de camundongo.
Análise de western blot: uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou TDO2 em 10 µg de lisado de tecido hepático de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 48 kDa observado. 47,87 kDa (humana) e 47,76 kDa (camundongo) calculadas.
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Saeko Yoshioka et al.
International journal of tryptophan research : IJTR, 15, 11786469221138456-11786469221138456 (2022-12-06)
Kynurenine (Kyn), a metabolite of tryptophan (Trp), is a key regulator of mammal immune responses such as cancer immune tolerance. Indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) and tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO) are main enzymes regulating the first and rate-limiting step of the Kyn pathway. To identify
Tatsuya Ando et al.
Molecular medicine reports, 27(2) (2022-12-10)
The partial loss of liver due to liver transplantation or acute liver failure induces rapid liver regeneration. Recently, we reported that the selective inhibition of indoleamine 2,3‑dioxygenase (Ido) 1 promotes early liver regeneration. However, the role of Ido2 in liver