MABF958
Anti-CD47 Antibody, clone PF3.1
clone PF3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Leukocyte surface antigen CD47, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47, IAP, Integrin-associated protein, Protein MER6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PF3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD47(961)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD47 distribution among human polymorphonuclear (PMN) neutrophil subcellular fractions. Majority of CD47 was found co-localized with CD11b in the CD11b and secondary granules in unstimulated PMN and upregulated plasma membrane localization was seen following fMLP stimulation (Parkos, C.A., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(3):437-450).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µL of this antibody detected CD47 surface expression on the gated lymphocytes population among one million human PBMCs.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1