MABF939
Anti-IFNAR1 Antibody, clone 4G8
clone 4G8, from mouse
Sinônimo(s):
Interferon alpha/beta receptor 1, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-R-1, Type I interferon receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNAR1(3454)
Categorias relacionadas
Descrição geral
phosphorylated by p38 MAP kinase in response to non-IFN stimuli, including the PERK-dependent unfolded protein response (UPR), ligation of pattern recognition receptors (PRRs), or through signaling via other inflammatory cytokines or growth factors including VEGF, IL-1β and TNFα. Encephalitic flaviviruses antagonize IFN-I signaling by inhibiting IFNAR1 surface expression, where the viral nonstructural protein 5 (NS5) targets cellular prolidase (PEPD) that is required for IFNAR1 maturation and accumulation.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a loss of HEK293 cell surface IFNAR1 immunoreactivity following lentivirus-mediated cellular IFNAR1 shRNA delivery (Lubick, K.J., et al. (2015). Cell Host Microbe. 18(1):61-74).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected IFNAR1 on the surface of K562 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1