MABF929
Anti-CD84/Slamf5 Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Sinônimo(s):
SLAM family member 5, Leukocyte differentiation antigen CD84, Signaling lymphocytic activation molecule 5, CD84
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd84 (12523)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected a reduced CD84 expression on the surface of NK cells from CD45-knockout mice when compared with NK cells from wild-type mice (Guo, H., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):41-51).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected endogenous CD84 on the surface of DX5+CD3 murine splenic NK cells, as well as the exogenously expressed murine CD84 on the surface of transfected BI-141 murine T-cells (Cruz-Munoz, M.E., et al. (2009). Nat. Immunol. 10(3):297-305).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1