MABF918
Anti-EAT-2 Antibody, clone 8F12
clone 8F12, from rat
Sinônimo(s):
SH2 domain-containing protein 1B, EWS/FLI1-activated transcript 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH2D1B(117157)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EAT-2 in YT-S transfectants expressing mouse EAT-2 and YT-S wild type cell lysates (Courtesy of Ming-Chao Zhong, Research Associate for Dr. Andre Veillette, Laboratory of Molecular Oncology, Clinical Research Institute of Montreal, Montreal, Quebec, Canada.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EAT-2 in Western Blotting applications (Cruz-Munoz, M.E., et. al. (2009). Nat Immunol. 10(3):297-305; Guo, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 35(1):41-51; Perez-Quintero, L.A., et. al. (2014). J Exp Med. 211(4):727-42.
Signaling
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1