MABF554
Anti-CD27 Antibody (human), PE-Cy7, clone O323
clone O323, from mouse
Sinônimo(s):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
O323, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD27(939)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade