MABF538
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), FITC, clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il7R(16197)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade