MABF512
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
APC-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M1/70, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAM(3684)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade