MABF505
Anti-CAMK4, clone 8C5B8 Antibody
clone 8C5B8, from mouse
Sinônimo(s):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, CaMK IV, CAMK4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C5B8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAMK4(814)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CAMK4 in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CAMK4 in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2