MABF464
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), PE, clone 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Foxp3(20371)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
PE conjugated
Purifiedby Size Exclusion Chromatography
PurifiedMouse Monoclonal Antibody in buffer containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.1%gelatin, pH 7.2, and up to 0.1% sodium azide
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1