MABF431
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ptprc(19264)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade