MABF429
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), FITC, clone A20
clone A20, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ptprc(19264)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade