MABF408
Anti-CD28 Antibody (human), APC, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CD28.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD28(940)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade