MABF356
Anti-CD45RO (human) Antibody, FITC, clone UCHL1
clone UCHL1, from mouse, FITC conjugate
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45, CD45RO
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHL1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunohistochemistry. (Yamada M, et al.1996.;Sakkas LI, et al. 1998.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunoprecipitation. (Ponsford M, et al. 2001.)
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 20 μL of this antibody detected CD45RO in one million human peripheral blood lymphocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2