MABF3371
Anti-C5aR1/CD88 Antibody, clone P12/1
Sinônimo(s):
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a-R, CD88
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P12/1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 39.34 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... C5AR1(728)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected C5aR1/CD88 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected C5aR1/CD88 in Flow Cytometry application. (Werfel, T., et al. (1996). J Immunol. 157(4):1729-35).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C5aR1/CD88 in Western Blotting application. (Huttenrauch, F., et al. (2005). J Biol Chem. 280(45): 37503-15).
Electron Microscopy: A representative lot detected C5aR1/CD88 in Electron Microscopy application. (Werfel, T., et al. (1996). J Immunol. 157(4): 1729-35).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected C5aR1/CD88 in Immunohistochemistry application. (Werfel, T., et al. (1996). J Immunol. 157(4): 1729-35).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1