MABF3366
Anti-Adenovirus 5 DBP Antibody, clone B6-8
Sinônimo(s):
DBP, DNA-binding protein, Early 2A protein, Early E2A DNA-binding protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 59,14 kDa
observed mol wt ~~70 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... DBP(1460850)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells infected with human Adenovirus 5.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution from a representative lot detected DNA-binding protein of Adenovirus 5 in lysate from HeLa cells infected with human Adenovirus 5, but not in lysate from uninfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adenovirus 5 DBP in Western Blotting applications (Andrade F. et al. (2007) EMBO J. 26; 2148-2157).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Adenovirus 5 DBP in Immunofluorescence applications (Charman M. et al. (2023) Nature 616(13); 332-368).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected DNA-binding protein of Adenovirus 5 in lysate from HeLa whole cell extract infected with HAdV-C5-WT, but not in lysate from uninfected HeLa whole cell extract.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1