MABF3225
Anti-IL-1α Antibody, clone ALF-161
About This Item
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ALF-161, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 31.02 kDa
observed mol wt ~21 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
mouse ... Il1a(16175)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with His-tagged, recombinant mouse IL-1 protein fragment.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His-tagged, recombinant fragment of mouse IL-1 .
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited IL-1 bioactivity in Inhibition assays (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1988). J Immunol. 141(8):2643-50).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated IL-1 in Immunoprecipitation application (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1988). J Immunol. 141(8):2643-50).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-1 in ELISA applications (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1988). J Immunol. 141(8):2643-50).
Radioimmunoassay: A representative lot detected IL-1 in Radioimmunoassay applications (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1988). J Immunol. 141(8):2643-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2