MABF3125
Anti-Glucuronoxylomannan/GXM Antibody, clone 3E5
Sinônimo(s):
GXM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E5, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
fungi
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Cryptococcus neoformans infected Mouse lung tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected glucuronoxylomannan/GXM in in Cryptococcus neoformans infected Mouse lung tissue sections.
Tested Applicatins
Neutralizing: A representative lot neutralized Gonoxylomannan/GXM and prevented toxicity in mice. (Lendvai, N., et al. (1999). J Infect Dis.180(3):791-801).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Glucuronoxylomannan/GXM in Immunohistochemistry applications (Feldmesser, M., et al. (1997). J Immunol. 158(2):790-9; Lendvai, N., et al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS): A representative lot was used for sorting J774 and CHO cells labeled with this antibody in Fluorescence Activated Cell Sorting applications (Saylor Hawk, C., et al. (2019). J Immunol. 202(9):2782-2794).
ELISA Analysis: A representative lot detected Glucuronoxylomannan/GXM in ELISA applications (Janda, A., et al. (2015). J Biol Chem. 290(19):12090-100; Saylor Hawk, C., et al. (2019). J Immunol. 202(9):2782-2794).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2