MABF3124
Anti-CCR8 Antibody, clone C8Mab-2
Sinônimo(s):
C-C CKR-8, C-C chemokine receptor type 8, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C8Mab-2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
mouse ... Ccr8(12776)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Chinese Hamster ovary (CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CCR8 in one million Chinese Hamster ovary CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Immunocytochemistry applications (Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Flow Cytometry applications (Tanaka, T., et al. (2021). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 40(2):65-70; Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1