MABF3081
Anti-SLAMF6/NTB-A Antibody, clone NT-7
Sinônimo(s):
Activating NK receptor, CD352, Lymphocyte antigen 108, NK-T-B-antigen (NTB-A), SLAM family member 6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NT-7, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 37 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SLAMF6(114836)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0ug of this antibody detected SLAMF6/NTB-A in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
ELISA: A representative lot detected NTB-A/CD352 in ELISA application (Stark, S., et al. (2005). J Immunol Methods. 296(1-2):149-58).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NTB-A/CD352 in Flow Cytometry application (Flaig, R.M., et al. (2004). J Immunol. 172(11):6524-7; Messmer, B., et al. (2006). J Immunol. 176(8):4646-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1