MABF3047
Anti-SCARB1 Antibody, clone AOB-1
Sinônimo(s):
Scavenger receptor class B member 1;SRB1;SR-BI
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AOB-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.75 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Scarb1(20778)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in mSR-B1/Jurkat.EcoR cells.
Flow Cytometry Analysis (FC): 1.0 μg of this antibody detected SR-B1 in one million Jurkat.EcoR cells expressing murine SR-B1 (SCRAB1).
Tested Applications
Inhibition Assay; A representative lot of this antibody partially inhibited IL-1? secretion in silica stimulated bone marrow-derived macrophages (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep.18(5); 1298-1311).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected SCARB1 in Flow Cytometry application (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5);1298-1311).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SCARB1 in Western Blotting application (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5); 1298-1311).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected SCARB1 in Immunohistochemistry applications (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep.18(5);1298-1311).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2