MABF2817
Anti-SARS-CoV-2 nucleocapsid NC1 Antibody, clone 6G3-G6
Sinônimo(s):
Nucleoprotein (UniProt: P0DTC9;also known as N;Nucleocapsid protein;NC;Protein N
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G3-G6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45.63 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GINS1(9837)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2-Nucleocapsid NC1 protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nucleoprotein NC1 in lysate from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2 nucleocapsid NC1, but not in lysates from wild-type HEK293T cells or from HEK293T cells expressing the Spike protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Nucleoprotein in Whole cell lysates of HEK293T expressing the nucleocapsid (NC) proteins of the indicated human coronaviruses (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nucleoprotein in HeLa cells transiently transfected with SARS-CoV-2 NC-P2A-GFP (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Nucleoprotein in with the indicated monoclonal antibodies from whole cell lysate of HEK293T cells expressing Sars-CoV-2-NC-P2A GFP (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1