MABF2782
Anti-SARS-CoV-2 nucleocapsid Antibody, clone 7C5-B5
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C5-B5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45.63 kDa
observed mol wt ~53 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Nucleocapsid protein in lysates from HEK293T cells expressing SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, but not in lysates from the wild type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SARS-CoV-2 nucleocapsid in Whole cell lysates of HEK293T cells expressing the nucleocapsid (NC) proteins of various human coronaviruses (Courtesy of Stefan Schüchner, Ingrid Mudrak, Ingrid Frohner, and Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1