MABF2678
Anti-KSHV gpK8.1A Antibody, clone 4A4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 24.81 kDa
observed mol wt ~35 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... K8.1(4961469)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Phorbol-12-myristate-13-acetate (TPA)-induced BCBL-1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) in Phorbol-12-myristate-13-acetate (TPA)- induced BCBL-1 cells.
Tested Applications
Inhibition: A representative lot of this antibody inhibited infection by KSHV in HEK293 cells.(Faure, A., et al. (2019). Proc Natl Acad Sci USA. 116(33):16519-16528).
Electron Microscopy: A representative lot of this antibody detected K8.1A glycoprotein in TPA stimulated BCBL-1 cells. (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in Western Blotting applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
ELISA Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in ELISA applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in Immunocytochemistry applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2