MABF249
Anti-Tapasin Antibody, clone 7F6
clone 7F6, from rat
Sinônimo(s):
Tapasin, TPN, TSPN, NGS-17, TAP-associated protein, TAP-binding protein
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAPBP(6892)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 4 µg from a representative lot detected Tapasin in 1X10E6 PBMC cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in BNLF2aHA transfected MJS cell lysate (Hislop, A. D., et al. (2007). J Exp Med. 204(8):1863-1873.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in HeLa cell lysate (Hulpke, S., et al. (2012). Cell Mol Life Sci. 69(19):3317-3327.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in BNLF2aHA4M transfected MJS cell lines (Horst, D., et al. (2009). J Immunol. 182(4):2313-2314.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in WB (Koch, J., et al. (2006). FEBS Lett. 580(17):4091-4096.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Tapasin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1