MABF2252
Anti-Macrophage Antibody, clone HAM-56
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
clone
HAM-56
monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse, human
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Macrophages in human tonsil tissue sections.
forma física
Armazenamento e estabilidade