MABF2235
Anti-Enterovirus 71 3D Antibody, clone 4
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
clone
4
monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, virus
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Enterovirus 71 3D in Immunoprecipitation applications (Huang, P.N., et. al. (2017). PLoS Pathog. 13(5): e1006375).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Enterovirus 71 3D in Western Blotting applications (Huang, H.I., et. al. (2014). Virology. 468-470:592-600; Huang, H.I., et. al. (2018). PLoS One. 13(1): e0191617).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Enterovirus 71 3D in Enterovirus 71 infected human embryonal rhabdomyosarcoma cell lysates.
propriedades físicas
forma física
Armazenamento e estabilidade