MABF215
Anti-NOD1/CARD4 Antibody, clone 021
clone 021, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 1, Caspase recruitment domain-containing protein 4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
021, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOD1(10392)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1