MABF2112
Anti-EBOV GP Antibody, clone 2G4
clone 2G4, from mouse
Sinônimo(s):
Envelope glycoprotein, GP1, 2, GP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G4, monoclonal
reatividade de espécies
virus, Ebola virus
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected EBOV GP in Immunocytochemistry applications (Qiu, X., et. al. (2011). Clin Immunol. 141(2):218-27).
Neutralizing Analysis: A representative lot provided partial protection when administed prior to virus challenge. (Qiu, X., et. al. (2011). Clin Immunol. 141(2):218-27).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Envelope glycoprotein in Recombinant Ebola virus Glycoprotein minus the transmembrane region (EBOV rGP TM).
ELISA Analysis: A representative lot detected EBOV GP in ELISA applications (Qiu, X., et. al. (2011). Clin Immunol. 141(2):218-27).
Inflammation & Immunology
Qualidade
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected EBOV GP in Recombinant Ebola virus Glycoprotein minus the transmembrane region (EBOV rGP TM).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade