Documentos Principais
MABF1779
Sigma-Aldrich
Rat IgG2b Negative Control, clone LTF-2, FITC conjugate Antibody
clone LTF-2, from rat, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Immunoglobulin G 2b, IgG2b
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
LTF-2, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The LTF-2 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The LTF-2 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2b antibodies.
Aplicação
This rat monoclonal Rat IgG2b Negative Control, clone LTF-2, FITC conjugate, Cat. No. MABF1779 is validated for use in Flow Cytometry.
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.