MABF176E
Anti-CD2 (human), PerCP, clone RPA-2.10 Antibody
clone RPA-2.10, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Sinônimo(s):
T-cell surface antigen CD2, Erythrocyte receptor, LFA-2, LFA-3 receptor, Rosette receptor, T-cell surface antigen T11/Leu-5, CD antigen CD2, CD2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA-2.10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD2(914)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD2 in one million human peripheral blood lymphocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.