MABF157A
Anti-CD4 (Mouse), PE-Cy7, clone RM4-5 Antibody
clone RM4-5, from rat, PE-Cy7
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4, CD4
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM4-5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd4(12504)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.